Learn More
CD45RA Mouse, APC, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB45-APC-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922058
  • 250.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD45RA
HI100
APC
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG2b kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.