Learn More
IBA Lifesciences Kit básico de microgránulos magnéticos CD45RA Fab-TACS™
Aislamiento sin etiquetas de células CD45RA+ de CMSP
Marca: IBA Lifesciences 6-8000-108
Detalles adicionales : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.14400kg
Descripción
- Fab-TACS™ (Selección de células de afinidad sin tracción) es un enfoque de aislamiento celular positivo basado en nuestra tecnología de etiquetas Strep™. ™ El kit básico de microgránulos magnéticos CD45RA Fab-TACS permite el aislamiento sin etiquetas de células CD45RA + humanas de células mononucleares de sangre periférica (PBMC).
- La CD45RA es una isoforma de la fosfatasa tirosina CD45 (antígeno leucocitario común) que se expresa en distintos leucocitos, incluidas las células T naive y en reposo, las células B y los monocitos
- Los fragmentos de Fab de baja afinidad fusionados con una etiqueta Twin-Strep™ (Fab-Streps) se incuban con microgránulos magnéticos Strep-Tactin™ para formar un complejo que se une de forma estable a la superficie celular. Después de un etiquetado específico, las células objetivo se adhieren a un imán y las células no objetivo se eliminan de forma eficaz.
- En un paso final, la adición de biotina provoca la liberación de las células aisladas de los microgránulos magnéticos. Las Fab-Streps se disocian de la superficie celular debido a su baja afinidad.
- Después de eliminar la biotina mediante el lavado, las células aisladas están listas para una selección positiva o pasos de reducción adicionales o se pueden utilizar directamente para aplicaciones posteriores
Especificaciones
Microgránulos magnéticos Strep-Tactin™, CD45RA Fab-Strep (humano), 10 tampones CI, solución madre de biotina | |
Humano | |
Aislamiento sin etiquetas de células CD45RA+ de CMSP |
Para uso exclusivo en investigación.