Learn More
CD45 Rat, FITC, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB40-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931968
  • 68.85€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD45
30-F11
FITC
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.