Learn More
CD45 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
288.00€ - 3040.00€
Especificaciones
Antígeno | CD45 |
---|---|
Clon | 2D1 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902658
|
EnquireBio
QAB97-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
288.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992648
|
EnquireBio
QAB97-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
680.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912658
|
EnquireBio
QAB97-PCP55-500TESTS |
500 Tests |
3040.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD45 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
2D1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |