Learn More
CD45 Mouse, PE-Cy5, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB97-PE5-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942658
  • 477.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
2D1
PE-Cyanine5
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.