Learn More
CD45 Mouse, PE, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB46-PE-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912088
  • 85.85€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
HI30
PE
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.