Learn More
CD45 Mouse, PE, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB97-PE-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932658
  • 78.55€ / 25 tests
Fecha estimada de envío
17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD45
2D1
PE
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.