Learn More
CD45.2 Mouse, FITC, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno CD45.2
Clon 104
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952028
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB43-F-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15942028
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB43-F-100UG
100 μg
187.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15962028
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB43-F-500UG
500 μg
263.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45.2
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
19264
IgG2a κ
Protein A/G Purified
104
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.