Learn More
CD45.2 Mouse, APC-Cy7, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB43-APC7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932028
  • 149.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
APC-Cyanine7
NP_001255215
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.