Learn More
CD45.1 Mouse, PE, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB42-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932018
  • 68.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
21-10-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD45.1
A20
PE
NP_001255215
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.