Learn More
CD45.1 Mouse, APC, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB42-APC-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932008
  • 204.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD45.1
A20
APC
NP_001255215
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.