missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 960-RBM10-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15931268

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

CD44v4
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD44
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
80-95kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
960
Immunohistochemistry
CD44v4/1700R
Unconjugated
XP_016874073
Rabbit
IgG kappa
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos