Learn More
CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 960-RBM10-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921268
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD44v4
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD44
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
80-95kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
960
Immunohistochemistry
CD44v4/1700R
Unconjugated
XP_016874073
Rabbit
IgG kappa
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.