Learn More
CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno CD44v4
Clon CD44v4/1700R
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921268
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
960-RBM10-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15911268
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
960-RBM10-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
CD44v4
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
960
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
80-95kDa
CD44v4/1700R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016874073
CD44
IgG κ
Protein A/G Purified
Cell surface
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma