Learn More
CD44v4 Mouse, Clone: CD44v4/1219, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 960-MSM6-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931258
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD44v4
Cell surface
CD44v4/1219
Unconjugated
XP_016874073
Mouse
80-95kDa
Protein A/G Purified
RUO
960
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD44
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.