missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44v4 Mouse, Clone: CD44v4/1219, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno CD44v4
Clon CD44v4/1219
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931258
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
960-MSM6-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15921258
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
960-MSM6-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD44v4
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
960
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
80-95kDa
CD44v4/1219
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016874073
CD44
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Cell surface
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications