missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 / TNFRSF5 Mouse, Clone: C40/1605, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 958-MSM1-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15931248

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

CD40 / TNFRSF5
Cell Surface and Secreted
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD40
Recombinant human full-length CD40 protein
43kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
958
Immunohistochemistry
C40/1605
Unconjugated
XP_016883624
Mouse
IgG1 kappa
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos