Learn More
CD4 Rat, Qfluor 630, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB8-QF630-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922528
  • 276.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
Qfluor 630
NP_038516
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.