missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, Qfluor 630, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
212.00€ - 276.00€
Especificaciones
Antígeno | CD4 |
---|---|
Clon | GK1.5 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912528
|
EnquireBio
QAB8-QF630-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922528
|
EnquireBio
QAB8-QF630-500UG |
500 μg |
276.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
GK1.5 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |