Learn More
CD4 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno CD4
Clon RM4-5
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942618
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB9-PCP55-25UG
25 μg
98.45€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15932618
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB9-PCP55-100UG
100 μg
263.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12504
IgG2a κ
Protein A/G Purified
RM4-5
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.