Learn More
CD4 Rat, PerCP, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
187.00€ - 414.00€
Especificaciones
Antígeno | CD4 |
---|---|
Clon | RM4-5 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922618
|
EnquireBio
QAB9-PCP-25UG |
25 μg |
187.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912618
|
EnquireBio
QAB9-PCP-100UG |
100 μg |
414.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RM4-5 | |
Flow Cytometry | |
PerCP | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |