Learn More
CD4 Rat, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB8-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922508
  • 68.85€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
10-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD4
GK1.5
Unconjugated
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.