Learn More
CD4 Mouse, Qfluor 710, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB11-QF710-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911508
  • 85.85€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG2b κ
Flow Cytometry
OKT4
Qfluor 710
NP_001181945
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.