Learn More
CD4 Mouse, PerCP, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB10-PCP-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931478
  • 500.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD4
SK3
PerCP
NP_001181945
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
920
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.