Learn More
CD4 Mouse, PerCP, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 2800.00€
Especificaciones
Antígeno CD4
Clon SK3
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941478
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB10-PCP-25TESTS
25 Tests
250.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15931478
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB10-PCP-100TESTS
100 Tests
645.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15951478
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB10-PCP-500TESTS
500 Tests
2800.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SK3
Flow Cytometry
PerCP
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.