missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse, FITC, Clone: RPA-T4, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB12-F-25Tests

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15911518

  • 85.85€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T4
FITC
NP_001181945
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales