Learn More
CD4 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: RPA-T4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
207.00€ - 491.00€
Especificaciones
Antígeno | CD4 |
---|---|
Clon | RPA-T4 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE-Cyanine5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15840679
|
BD Biosciences
561004 |
25 Tests |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15828088
|
BD Biosciences
555348 |
100 Tests |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The RPA-T4 monoclonal antibody specifically binds to CD4, a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein that is expressed on T-helper/inducer cell populations. CD4 is also expressed on thymocytes subsets and at lower levels on monocytes and macrophages. CD4 functions as a co-receptor in MHC class II-restricted antigen-induced T cell activation and as a receptor for human immunodeficiency viruses (HIV). This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation.
Especificaciones
CD4 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
RPA-T4 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.