Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
For manual positive cell separation. The Fab-TACS™ Gravity Kit provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
361.00€ - 829.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Kit de aislamiento celular no magnético
Especie ratón
Suficiente para 1 × 108 celdas/columna de destino
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16222931
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-3401-004
4 columnas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16232931
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-3401-010
10 columnas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The kit allows the selection of CD4+ T cells from mouse spleen.
  • Fab-TACS™ Gravity column (Capacity: 1x108target cells each)
  • CD4 Fab-Strep, mouse
  • Buffer CI (10x)
  • Biotin stock solution
  • Fab-TACS™ Gravity Adapter
  • The Fab-TACS™ Gravity column is filled with a Strep-Tactin™ coated matrix made of cell-grade agarose.
  • Strep-tagged Fab fragments (Fab-Streps) specifically bind to the matrix.
  • Subsequently, single-cell tissue suspensions pass through the column.
  • Target cells adhere to the matrix based on the exclusive binding of the Fab-Strep to the target cell.
  • Non-target cells are efficiently washed away.
  • In a final step, the addition of biotin causes the elution of the target cells and the Fab-Streps.
  • After elution, the Fab-Streps self-dissociate from the cell surfaces.
  • The label-free authentic target cells are now ready for further downstream applications.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    De 2 °C a 8 °C
    Kit de aislamiento celular no magnético
    ratón
    1 × 108 celdas/columna de destino