Learn More
IBA Lifesciences Kit básico de microgránulos magnéticos CD4 Fab-TACS™
Aislamiento sin etiquetas de células T auxiliares de CMSP
Marca:  IBA Lifesciences 6-8000-106
Detalles adicionales : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.14400kg
Código de producto. 17207760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Fab-TACS™ (Selección de células de afinidad sin tracción) es un enfoque de aislamiento celular positivo basado en nuestra tecnología de etiquetas Strep™
  • ™ El kit básico de microgránulos magnéticos CD4 Fab-TACS permite el aislamiento sin etiquetas de células auxiliares CD4 + T humanas de células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
  • El CD4 es un coreceptor que se asocia con el receptor de células T e interactúa con moléculas MHC clase II
  • Los fragmentos de Fab de baja afinidad fusionados con una etiqueta Twin-Strep™ (Fab-Streps) se incuban con microgránulos magnéticos Strep-Tactin™ para formar un complejo que se une de forma estable a la superficie celular
  • Después de un etiquetado específico, las células objetivo se adhieren a un imán y las células no objetivo se eliminan de forma eficaz.
  • En un paso final, la adición de biotina provoca la liberación de las células aisladas de los microgránulos magnéticos. Las Fab-Streps se disocian de la superficie celular debido a su baja afinidad
  • Después de eliminar la biotina mediante el lavado, las células aisladas están listas para una selección positiva o pasos de reducción adicionales o se pueden utilizar directamente para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
Microgránulos magnéticos Strep-Tactin™, CD4 Fab-Strep (humano), 10 tampones CI, solución madre de biotina
Humano
Aislamiento sin etiquetas de células auxiliares T de PBMCs
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.