Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA Lifesciences™ CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
361.00€ - 829.00€
Especificaciones
Descripción Aislamiento de células sin etiqueta
Tipo de producto Kit de aislamiento celular no magnético
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente de dadores Sangre humana completa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
15869784
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-3202-004
4 columnas, humano sangre completa de 60 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15879784
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-3202-010
10 columnas, humano sangre completa de 150 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The kit allows the selection of CD4+ T cells directly from whole blood.
  • CD4 Fab-Strep, human
  • Buffer CI (10x)
  • Biotin stock solution
  • Fab-TACS™ Gravity Adapter
  • Fab-TACS™ Flow Restrictor
  • The Fab-TACS™ Gravity column is filled with a Strep-Tactin™ coated matrix made of cell-grade agarose.
  • Strep-tagged Fab fragments (Fab-Streps) specifically bind to the matrix.
  • Subsequently, whole blood or other blood preparations pass through the column.
  • Target cells adhere to the matrix based on the exclusive binding of the Fab-Strep to the target cell.
  • Non-target cells are efficiently washed away.
  • In a final step, the addition of biotin causes the elution of the target cells and the Fab-Streps.
  • After elution, the Fab-Streps self-dissociate from the cell surfaces.
  • The label-free authentic target cells are now ready for further downstream applications.
Especificaciones
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta
Kit de aislamiento celular no magnético
De 2 °C a 8 °C
Sangre humana completa