Learn More
CD3e Mouse, Clone: PC3/188A, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 916-MSM10-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921158
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD3e
Cell surface and cytoplasmic
PC3/188A
Unconjugated
NP_000724
Mouse
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD3E
A synthetic peptide corresponding to amino acids 156-168 of the cytoplasmic domain of human CD3-? chain
Jurkat cells. Tonsil and lymph node
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.