Learn More
CD3e Mouse, Clone: PC3/188A, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 916-MSM10-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931158
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3e
Cell surface and cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD3E
A synthetic peptide corresponding to amino acids 156-168 of the cytoplasmic domain of human CD3-? chain
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Immunohistochemistry
PC3/188A
Unconjugated
NP_000724
Mouse
IgG1
Jurkat cells. Tonsil and lymph node
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.