missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3e Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 238.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3e |
---|---|
Clon | 145-2C11 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941648
|
EnquireBio
QAB2-PE7-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931648
|
EnquireBio
QAB2-PE7-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD3e | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12501 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
145-2C11 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
XP_006510029 | |
Cd3e | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |