Learn More
CD3e Armenian Hamster, FITC, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 225.00€
Especificaciones
Antígeno CD3e
Clon 145-2C11
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941638
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB2-F-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15931638
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB2-F-100UG
100 μg
98.45€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15951638
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB2-F-500UG
500 μg
225.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3e
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
12501
IgG
Protein A/G Purified
145-2C11
Flow Cytometry
FITC
RUO
XP_006510029
Cd3e
Primary
Store at 2-4°C.