Learn More
CD3e Armenian Hamster, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB2-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931628
  • 98.45€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3e
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
Protein A/G Purified
RUO
12501
IgG
Flow Cytometry
145-2C11
Unconjugated
XP_006510029
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.