Learn More
CD3e Armenian Hamster, Biotin, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB2-B-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911638
  • 59.15€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
28-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3e
145-2C11
Biotin
XP_006510029
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12501
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.