Learn More
CD38 Mouse, PE, Clone: HB7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB92-PE-500Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952638
  • 1830.00€ / 500 tests
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD38
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD38
Protein A/G Purified
RUO
952
IgG1 κ
Flow Cytometry
HB7
PE
NP_001766
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.