missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: HIT2, BD

Mouse Monoclonal Antibody

249.00€ - 478.00€

Especificaciones

Antígeno CD38
Clon HIT2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE-Cyanine5
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15881369
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
561823
25 Tests
249.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15858188
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
555461
100 Tests
478.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The HIT2 monoclonal antibody specifically binds to CD38. The CD38 antigen is also known as T10, ADP-ribosyl cyclase 1, and cyclic ADP ribose hydrolase 1. CD38 is a 45 kDa type II single-chain transmembrane glycoprotein present on thymocytes, activated T cells and terminally differentiated B cells (plasma cells). CD38 is expressed by other cells including monocytes, macrophages, dendritic cells, NK cells, myeloid and erythroid precursors and some epithelial cells. The CD38 antigen acts as an ectoenzyme that catalyzes the synthesis and hydrolysis of a Ca++ mobilizing agent, cyclic ADP-ribose. This intracellular calcium plays an important role in cell signaling pathways leading to cellular growth, apoptosis, and differentiation. CD38 binds to CD31 and thus plays a role in lymphocyte adhesion to endothelial cells.

Especificaciones

Especificaciones

CD38
Flow Cytometry
PE-Cyanine5
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
HIT2
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

For Research Use Only.