Learn More
CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 947-RBM6-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921238
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD34
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD34
Recombinant full-length human HPCA1 protein
90-110kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
947
Immunohistochemistry
HPCA1/1806R
Unconjugated
NP_001020280
Rabbit
IgG kappa
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.