missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD34 |
---|---|
Clon | HPCA1/1806R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921238
|
EnquireBio
947-RBM6-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911238
|
EnquireBio
947-RBM6-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD34 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
947 | |
Recombinant full-length human HPCA1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90-110kDa |
HPCA1/1806R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001020280 | |
CD34 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma |