missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 947-RBM6-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15931238

  • 591.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
16-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

CD34
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD34
Recombinant full-length human HPCA1 protein
90-110kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
947
Immunohistochemistry
HPCA1/1806R
Unconjugated
NP_001020280
Rabbit
IgG kappa
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos