Learn More
CD32 Rat, Qfluor 630, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB87-QF630-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922598
  • 364.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
Qfluor 630
XP_006496722
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.