missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300a Monoclonal Antibody (MEM-260), PE, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen A15778

170.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.00280kg

Código de producto. 15225864

  • 255.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CD300a Monoclonal antibody specifically detects CD300a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

CD300a
Monoclonal
PE
CD300A
B230315M08Rik; CD300 antigen-like family member A; Cd300a; CD300a antigen; CD300a molecule; Clm8; CLM-8; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor; CMRF35H9; CMRF-35-H9; CMRF35-H9; CMRF35HIRp60; CMRF35-like molecule 8; HSPC083; IGSF12; Immunoglobulin superfamily member 12; inhibitory receptor protein 60; IRC1; IRC1/IRC2; IRC2; IRp60; leukocyte membrane antigen; leukocyte mono-Ig-like receptor 1; Lmir1; MAIR-1; MAIR-I; MAIR-Ia; Mast cell-derived paired immunoglobulin-like receptor 1; Mcipr1; mcpir1; MMAC8; myeloid-associated immunoglobulin-like receptor 1; NK inhibitory receptor; NKRL; Pigr4; polymeric immunoglobulin receptor 4
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
11314
4° C
Liquid
Flow Cytometry
MEM-260
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Q9UGN4
CD300A
HPB human lymphoid leukemia cell line.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales