Learn More
CD30 / TNFRSF8 Rabbit, Clone: Ki-1/1747R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 943-RBM7-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921228
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD30 / TNFRSF8
Cell surface
Ki-1/1747R
Unconjugated
XP_011540745
Rabbit
105-120kDa
Protein A/G Purified
RUO
943
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNFRSF8
Recombinant human full-length TNFRSF8 protein
Hodgkin's lymphoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.