Learn More
CD3 Rat, Qfluor 710, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon 17A2
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941808
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB3-QF710-25UG
25 μg
124.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15931808
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB3-QF710-100UG
100 μg
263.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12502
IgG2b κ
Protein A/G Purified
17A2
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
NP_033980
Cd3g
Primary
Store at 2-4°C.