Learn More
CD3 Rat, Qfluor 630, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
238.00€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon 17A2
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911808
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB3-QF630-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
15921808
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB3-QF630-500UG
500 μg
326.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12502
IgG2b κ
Protein A/G Purified
17A2
Flow Cytometry
Qfluor 630
RUO
NP_033980
Cd3g
Primary
Store at 2-4°C.