Learn More
CD3 Rat, APC, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB3-APC-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931798
  • 150.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3
17A2
APC
NP_033980
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12502
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.