Learn More
CD3 Rat, APC, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 200.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | 17A2 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941798
|
EnquireBio
QAB3-APC-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931798
|
EnquireBio
QAB3-APC-100UG |
100 μg |
200.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD3 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12502 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_033980 | |
Cd3g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |