Learn More
CD3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB6-PCP55-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922258
  • 150.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3
UCHT1
PerCP-Cyanine5.5
NP_001035741
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
915
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.