Learn More
CD3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB6-PCP55-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912258
  • 290.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3
UCHT1
PerCP-Cyanine5.5
NP_001035741
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
915
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.